Learn More
Blasticidina-S, clorhidrato, al 99,2 %, para análisis HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11437731 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437731 100 mg 100 miligramos
11417731 25 mg 25 miligramos
11427731 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437731 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215047780
CAS 3-9-3513
Fórmula molecular C17H27ClN8O5
Peso molecular (g/mol) 458.90
Clave InChI YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo BLA-S, Cytovirin
SMILES Cl.CN(CCC(N)CC(=O)NC1C=CC(OC1C(O)=O)N1C=CC(N)=NC1=O)C(N)=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Blasticidin-S hydrochloride
Tipo Blasticidin S Hydrochloride
Nombre de nota For HPLC analysis
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.992
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.9
compliance-icons
Nombre del producto
  • Blasticidin S Hydrochlorid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.