Learn More
Melford Solución de clorhidrato de blasticidina S 10 mg/mL
Descripción
La solución de clorhidrato de blasticidina S 10 mg/mL se utiliza comúnmente en diversas aplicaciones de investigación, biología molecular y biotecnología.
En el mercado de las ciencias biológicas, la solución de clorhidrato de blasticidina S 10 mg/ml se utiliza principalmente como agente de selección en cultivos celulares y experimentos de biología molecular. Se incorpora a los medios de cultivo celular para matar selectivamente las células que no contienen la modificación genética o el gen de resistencia deseado. Esto permite a los investigadores cultivar y estudiar selectivamente células que han sido transfectadas o transformadas con éxito con el gen de interés.
La blasticidina S actúa inhibiendo la síntesis de proteínas tanto en células procariotas como eucariotas. Bloquea la actividad de la peptidil transferasa del ribosoma, lo que conduce a la terminación prematura de la síntesis de proteínas y eventual muerte celular.
Este antibiótico se utiliza comúnmente en la producción de líneas celulares estables que expresan proteínas recombinantes o genes de interés. Proporciona un medio para seleccionar y mantener células que han integrado la construcción genética deseada, lo que lo convierte en una herramienta esencial en estudios de ingeniería genética y expresión de proteínas.
Además, la solución de clorhidrato de blasticidina S 10 mg/ml encuentra aplicación en tecnologías de edición genética como CRISPR-Cas9. Se puede utilizar como marcador seleccionable para identificar y aislar células que se han sometido con éxito a la edición genética, facilitando la creación de líneas celulares u organismos modificados genéticamente.
Se suministra como una solución estéril de 10 mg/mL en tampón HEPES.
Opciones de envasado:
B12150-0.1 (100 mg) = total 5 x 20 mg
B12150-0.2 (200 mg) = total 10 x 20 mg
B12150-0.5 (500 mg) = total 25 x 20 mg
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Blasticidin S HCl Solution 10 mg/ml |
| CAS | 3-9-3513 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C17H26N8O5-HCl |