Learn More
Blarcamesine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16493618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493618 10 mg 10 miligramos
16474706 100 mg 100 miligramos
16466347 5 mg 5 miligramos
16430017 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101864
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Blarcamesine hydrochloride is a Sigma-1 Receptor agonist with an IC50 of 860 nM.
Blarcamesine hydrochloride is a Sigma-1 Receptor agonist with an IC50 of 860 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Blarcamesine hydrochloride
CAS 195615-84-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24ClNO
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (314.61 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (78.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CC1CCOC1(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 317.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.85
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration