Learn More
IKA™ Agitador de hélice
Código de producto. 15553101 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
359 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15553101 359 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15553101 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020001206
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador multi-pala de hélice que se utiliza para mezclar material de la parte superior al fondo a velocidades medias y altas.
  • Genera un flujo radial
  • Para extraer el material que se va a mezclar de la parte superior y del fondo
  • Para airear medios de baja viscosidad y homogeneizar sólidos en líquidos
  • Para velocidades de media a alta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Modelo R 3004
Diámetro (imperial) del ventilador 1,2 in
Diámetro del eje (imperial) 0,3 in
Diámetro (métrico) del ventilador 30 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Airear medios de baja viscosidad y homogeneizar sólidos en líquidos
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 359 mm
Tipo Impulsor de hojas