Learn More
Cole-Parmer™ Tubos negros Viton™
Código de producto. 11841920
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
11,2 mm
12,8 mm
22,4 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
Presión máxima:
17 psi
18 psi
20 psi
Tamaño de la unidad:
7.50 M
7.50 metro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) Presión máxima unitSize
11841920 12,8 mm 1,6 mm 18 psi 7.50 M
11775399 11,2 mm 1,6 mm 20 psi 7.50 M
11851920 22,4 mm 3,2 mm 17 psi 7.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11841920 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0643406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una opción resistente y duradera para tubos en el laboratorio, diseñada para su uso con transferencia de ácidos y disolvente, así como en trabajos a altas temperaturas.
  • De color negro opaco
  • Los tubos se fabrican conforme a GMP
  • No se recomienda su esterilización
  • Escala de temperatura de − 32° a + 204 °C
  • Suministrados en longitudes de 7,6 m (25 pies)/paquete
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GMP
Diámetro interior (métrico) 9,6 mm
Material Viton
Diámetro exterior (imperial) 12,8 mm
Longitud global (métrico) 7,62 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de ácidos y disolventes, trabajo a altas temperaturas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -32 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Método de esterilización No se recomienda
Color Negro
Dureza 75 (Shore A)
Presión máxima 18 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C