Learn More
Cole-Parmer Tubo de TPE negro
Código de producto. 30053804 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1/2 in
3/8 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1/2 in
13/16 in
3/8 in
5/16 in
Tamaño de la unidad:
7.60 metro
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30053804 1,9 cm (1 x 4 in) 1/2 in 7.60 metro
30053260 1,9 cm (3 x 16 in) 3/8 in 7.60 metro
30053044 1/2 in 1,9 cm (3 x 4 in) 7.60 metro
30053088 1,9 cm (3 x 16 in) 5/16 in 7.60 metro
30054240 1,9 cm (5 x 8 in) 13/16 in 7.60 metro
30053390 1,9 cm (1 x 4 in) (7/16 in) 7.60 metro
30053997 1,9 cm (1 x 4 in) 3/8 in 7.60 metro
30054068 1,9 cm (1 x 8 in) 3/8 in 7.60 metro
30054375 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 7.60 metro
30053919 3/8 in 1/2 in 7.60 metro
30053147 3/8 in 1,9 cm (5 x 8 in) 7.60 metro
30054277 1/2 in 1,9 cm (5 x 8 in) 7.60 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 30053804 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5012127
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente a la luz y al ozono para una mayor vida útil del bombeo.
Transfiera de forma segura productos químicos y soluciones cáusticas, incluidos desinfectantes, jabón y tinta. No se agrieta ni se debilita, lo —que garantiza una mayor vida útil de la bomba en aplicaciones exigentes. Diseñado para resistir la abrasión y la intemperie. E pulg., excelente fle pulg., resistencia natural a la fatiga y a la abrasión. Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico gratuito disponible para ayudar con la selección de tubos
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 4 in)
Material Elastómero termoplástico (TPE)
Diámetro exterior (imperial) 1/2 in
Longitud global (imperial) 25 ft.
Método de esterilización Sí
Color Negro