Learn More
WHEATON™ Tapón de rosca negro
Código de producto. 30286511 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
140/paq.
190/paq.
231/paq.
264/paq.
399/paq.
666/paq.
882/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 140
paquete de 190
paquete de 231
paquete de 264
paquete de 399
paquete de 666
paquete de 882
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30286511 190/paq. paquete de 190
30286523 666/paq. paquete de 666
30286506 882/paq. paquete de 882
30286528 399/paq. paquete de 399
30286513 231/paq. paquete de 231
30286516 264/paq. paquete de 264
30286515 140/paq. paquete de 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 30286511 Proveedor WHEATON™ N.º de proveedor 110063190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.71€
    28.88€ / paquete de 190
    Ahorro 5.83€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Tapas tubulares para viales Dram
  • WHEATON™ Los viales tubulares dram se fabrican a partir de vidrio de borosilicato de expansión 5.1 transparente y se utilizan WHEATON™ tapas de polipropileno negro con revestimiento de aluminio
  • Tanto los viales como las tapas son adecuados para almacenamiento, exhibición, recolección de muestras y aplicaciones farmacéuticas.
  • Los viales tienen un acabado de rosca de refuerzo y se ajustan a las tapas de viales DRAM de polipropileno negro con rosca de refuerzo con revestimiento de aluminio y varían de 1,75 ml a 28 ml de volumen.
  • Las tapas para viales Dram están disponibles solo en negro y están fabricadas en polipropileno y tienen un revestimiento de aluminio, y brindan buenas propiedades de barrera y resistencia a los hidrocarburos, aceites, cetonas y alcohol.
  • Las tapas para viales DRAM revestidas con papel de aluminio de polipropileno negro se venden por separado para que coincidan con los tamaños de los viales y la cantidad por paquete.
Especificaciones
Color Negro
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material Polipropileno
Precortados No
Esterilidad No estéril
Cantidad 190/paq.
Para utilizar con (equipo) Vial
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapón de rosca