Learn More
PN negra (~80%), TRC
Código de producto. 30134438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134438 1 g 1 g
30132546 10 g 10 g
30007428 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5920001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2519-30-4
Fórmula molecular C28 H17 N5 O14 S4 . 4 Na
Peso molecular (g/mol) 867.68
Sinónimo 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(acetylamino)-5-hydroxy-6-[[7-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt (9CI), Brilliant Black BN (6CI), C.I. Food Black 1 (7CI), C.I. Food Black 1, tetrasodium salt (8CI), 1743 Black, Black PN, Blue Black BN, Brilliant Acid Black BN Extra Pure A, Brilliant Acid Black BNA Export, Brilliant Black 1, Brilliant Black 80, Brilliant Black A, Brilliant Black N, Brilliant Black NAF, Brilliant Black NFQ, Brilliant Black PN, C.I. 28440, Certicol Black PNW, Cilefa Black B, E 151, Edicol Supra Black BN, Food Black 1, Hexacol Black PN, L Black 8000, Melan Black, Tetrasodium 2-[4-(p-sulfophenylazo)-7-sulfo-1-naphthylazo]-8-acetamido-1-naphthol-3,5-disulfonate, Xylene Black F
Nombre IUPAC tetrasodio; 4-acetamido-5-hidroxi-6-[(E)-[7-sulfonato-4-[(Z)-(4-sulfonatofenil)diazenil]naftaleno-1-il]diazenil]naftaleno-1,7-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(c2cc(c(N=Nc3ccc(N=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)[O-])c5ccc(cc35)S(=O)(=O)[O-])c(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Black BN
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H21N5O14S4.4Na/c1-14(34)29-23-10-11-24(50(42,43)44)20-13-25(51(45,46)47)27(28(35)26(20)23)33-32-22-9-8-21(18-7-6-17(12-19(18)22)49(39,40)41)31-30-15-2-4-16(5-3-15)48(36,37)38;;;;/h2-13,35H,1H3,(H,29,34)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)(H,45,46,47);;;;/q;4*+1/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 866.9246