Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo de caucho de acrilonitrilo-butadieno negro
Código de producto. 10014980
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
25 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10014980 4 mm 25 metros
1 options
Código de producto. 10014980 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3240408
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionamos resistencia al aceite en el laboratorio.
  • No reforzados
  • Acrilonitrilo-butadieno-caucho
  • Cantidad mínima de 5 m
  • Disponible en una variedad de diámetros internos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material NBR
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 2 mm
Propiedades de resistencia Resistentes al aceite
Color Negro