Descripción
- Capacidad de carga total: 400 kg.
- Dimensiones An x Pr x Al (mm) exteriores: 620 x 473 x 390.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Rack de batería |
| Longitud (imperial) | 18,62 in |
| Longitud (métrico) | 473.00 mm |
| Anchura (imperial) | 18,62 in |
| Anchura (métrico) | 473.00 mm |
| Altura (imperial) | 15,35 in |
| Altura (métrico) | 390.00 mm |
| Fondo (imperial) | 24,41 in |
| Mostrar más |