Learn More
uvex Bota de caucho/PU negra/naranja 65232 - Anchura 11
Código de producto. 17291211 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17291211 35 1 par
17201221 36 1 par
17211221 37 1 par
17221221 38 1 par
17231221 39 1 par
17241221 40 1 par
17251221 41 1 par
17261221 42 1 par
17271221 43 1 par
17281221 44 1 par
17291221 45 1 par
17201231 46 1 par
17211231 47 1 par
17221231 48 1 par
17231231 49 1 par
17241231 50 1 par
17251231 51 1 par
17261231 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17291211 Proveedor uvex N.º de proveedor 6523235
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incorpora absorción de impactos, diseño ergonómico y materiales de bajo peso para garantizar el máximo rendimiento, entresuela de PU ligera con suela de caucho VIBRAM para altos niveles de corte, resistencia química y al calor, mejor agarre en terrenos re
Uvex 2 botas con cordones VIBRAM 6523.2 S3 HI HRO SRC
  • Botas de seguridad deportivas y multifuncionales
  • Extremadamente ligera y flexible
  • Última generación 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad de torsión lateral y del tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
  • Suela sin metal resistente a la penetración de acuerdo con el último estándar, que no afecta a la flexibilidad del calzado
  • Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una comodidad excepcional para el usuario
  • Uvex Climazone Tecnología para un confort óptimo
  • Transpirable, resistente al agua, exterior de piel
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Elementos reflectantes para proporcionar mayor seguridad
  • Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta acolchados y suaves, lengüeta antipolvo
  • Puntera de poliuretano moldeado por inyección para proteger la piel exterior de la tapa del dedo del pie y ampliar significativamente el tiempo de resistencia
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra Kleiner de 35 megaohmios
  • Suela ligera de dos capas con excelentes características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
  • Sistema de suela multicapa que comprende entresuela de PU y suela exterior de caucho altamente antideslizante de VIBRAM
  • Protección de tobillo optimizada para garantizar la seguridad al trabajar en escaleras
  • Los bordes de la suela resistentes y con autolimpieza garantizan un agarre máximo para aplicaciones exigentes en suelos irregulares o sucios (etiquetado SRC)
  • Resiste una breve exposición al calor aprox. 300 °C
  • Certificado con Uvex Medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la plantilla, como aumento general, aumento interno y externo y otras soluciones
  • N.º de artículo 6523.2
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
  • Tallas: 35 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Naranja
Material Cuero
Tamaño 35
Material de la suela Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Resistente a Productos químicos y calor
Modelo Uvex 2
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD