Learn More
uvex Bota PU negra/naranja 65032 - Anchura 11
Código de producto. 17290791 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17290791 46 1 par
17280781 35 1 par
17290781 36 1 par
17200791 37 1 par
17210791 38 1 par
17220791 39 1 par
17230791 40 1 par
17240791 41 1 par
17250791 42 1 par
17260791 43 1 par
17270791 44 1 par
17280791 45 1 par
17200801 47 1 par
17210801 48 1 par
17220801 49 1 par
17230801 50 1 par
17240801 51 1 par
17250801 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17290791 Proveedor uvex N.º de proveedor 6503246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    150.07€ / 1 pares
    Ahorro 10.93€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La absorción de impactos óptima, el ajuste ergonómico, el peso reducido y las excelentes características climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo y redefinen los límites del calzado de seguridad; gama en clases de protección S3 y S1 P
Uvex 2 botas con cordones 6503.2 S3 SRC
  • Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
  • Ligeros y flexibles
  • Última generación 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad, que no restringe la flexibilidad
  • Fabricados con nueva tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
  • Uvex Climazone Tecnología para una comodidad óptima del usuario
  • Transpirable, resistente al agua, material exterior de piel
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Incluye cordones elásticos para un ajuste individual rápido
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta suaves y acolchados
  • Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Uvex Tapa protectora superior para proteger la parte superior y prolongar su vida útil
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra Kleiner de 35 megaohmios
  • Certificado con Uvex Medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la plantilla, como aumento general, aumento interno y externo y otras soluciones
  • N.º de artículo 6503.2
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tallas: 35 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Naranja
Material Cuero
Tamaño 46
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 2
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD