Learn More
Marienfeld Superior™ Portaobjetos negros con pocillos de reacción
Código de producto. 10777124
Cambiar vista
Click to view available options
Número de pocillos:
12
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Número de pocillos Tamaño de la unidad
10777124 12 paquete de 200
1 options
Código de producto. 10777124 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 1216330
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Utilice los portaobjetos de vidrio sodocálcico Marienfeld Superior™ con cavidades cuidadosamente esmeriladas y pulidas para las necesidades de investigación en el laboratorio.
  • Fabricados con vidrio sodocálcico de clase hidrolítica tres
  • En conformidad con la norma DIN ISO 8037/1
  • Dimensiones aproximadas: 76 x 26 mm
  • Espesor aproximado 1 mm (tolerancia) ±0,05 mm)
  • Con 90° bordes rectificados
  • Con área de marcado esmerilada sedosa de aprox. 20 mm en un lado
  • Prelimpiados, listos para usarse y esterilizables en autoclave
  • 50 piezas en una caja, 50 cajas en una caja de cartón
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
N.º por caja 2500
N.° por paquete 50
Edges 90°, esmerilado
Frosted Sí
Material Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Portaobjetos de microscopio
Número de pocillos 12
Color Negro
Certificaciones/conformidad ESTRUENDO ISO 8037/1
Estilo de esquina 90 °
Descripción Máscara de color de resina epoxi con pocillos de reacción
Diámetro (métrico) 5 mm numerados sentido agujas del reloj
Cantidad 50 piezas en caja de cartón
Superficie de escritura Área de escritura mate sedosa
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm