Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase AS con llave de paso de vidrio recto, graduación de color negro
Código de producto. 11712152
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11712152 25 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 11712152 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3130170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    149.00€ / paquete de 2
    Ahorro 20.00€
    11% Descuento
En stock
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Hirschmann™ Clase AS Las buretas con graduación negra están fabricadas con material duradero. DURAN™ tubo de vidrio.
  • Vidrio transparente
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Con graduación en negro
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Llave de paso recta con llave de vidrio
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote f
Specifications
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Material De vidrio
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Tiras Schellbach
Báscula Negro
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,03 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385