Learn More
Scie Plas Secador de vacío/calentador de placa de gel negro
Código de producto. 15815571
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: 500 x 400 mm
Código de producto.
15815571 Tamaño: 500 x 400 mm
1 options
Código de producto. 15815571 Proveedor Scie Plas N.º de proveedor GD5040230V
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ligero para un transporte sencillo
  • Base de aluminio fundido
  • Revestimiento resistente al calor para mayor protección
  • Panel de control fácil de usar (acero inoxidable)
  • Ligero para un transporte sencillo
  • Seca geles de secuenciación de 330 mm × 500 mm en tan solo 30 minutos
  • Seca múltiples geles de formato pequeño rápidamente
  • Distribución uniforme del calor a través de una membrana de calentamiento de 800 W
  • Control de temperatura exacto de hasta 90 °C
  • Temporizador de 5 h para el elemento de calentamiento y la bomba de vacío, en pasos de 1 min
  • Cubierta transparente para ver el proceso de secado
Especificaciones de la unidad de secado
Área de transferencia activa: 34 × 45 cm (L × An)
Rendimiento:  Un gel TV1400 o hasta quince minigeles de 10 × 10
Intervalo del temporizador: de 0 a 5 horas
Intervalo de temperatura: ambiente (hasta 90 °C)
Condiciones de secado recomendadas:  40 min. A 80 °C
Caudal requerido de la fuente de vacío:
Especificaciones
Tipo Bandeja de secado de geles