Learn More
Thermo Scientific™ Puntas Molecular BioProducts™ BioRobotix™ para sistemas universales Qiagen™
Código de producto. 10575241
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
300 μl
1000 μl
1100 μl
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) filtradas por Fit for Purpose unitSize
10575241 1000 μl Con filtro Estéril y preparado para PCR paquete de 960
10673092 1100 μl Sin filtro Certificado de calidad paquete de 960
10244711 300 μl Sin filtro Certificado de calidad paquete de 960
10663092 1100 μl Sin filtro Estéril paquete de 960
10428472 300 μl Sin filtro Estéril paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10575241 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 953011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para los sistemas universales Qiagen están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para los sistemas universales Qiagen están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas se retiran y expulsan a la perfección en todo momento.
  • Disponibles no estériles, estériles y con la tecnología de filtro ART™
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Negro
Formato Gradilla
Estilo de punta Conductivo
Envase 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja
Para utilizar con (equipo) Universal Fit, Qiagen
Línea de productos QiagenTM, Qiagen
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR