Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica de la serie 6400 de color negro
Tienda Brady ProductosDescripción
Compatibilidad de la impresora:
- BBP81
- Brady BBP11
- Brady 200 MVP más
- Brady 2461
- Brady 300 MVP más
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- PAM 3000
- Tagus T200
- Tagus T300
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BBP72, Impresora de etiquetas BBP81, Brady 200 MVP más, Brady 2461, Brady 300 MVP más, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, Impresora Brady PR Impresora de etiquetas de la serie Plus, Impresora Brady PR Más 600, PAM 3000, Tagus T200 |
| Material | Resina |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Longitud (imperial) | 984 ft |
| Anchura (imperial) | 3,27 in |
| Longitud (métrico) | 299.9 m |
| Anchura (métrico) | 83 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Mostrar más |