Learn More
Bixlozona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322326 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322326 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10661550AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bixlozone
CAS 81777-95-9
Nombres de analitos o componentes Bixlozone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H13 Cl2 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Isoxazolidinone, 2-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-, 2-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13Cl2NO2/c1-12(2)7-17-15(11(12)16)6-8-3-4-9(13)5-10(8)14/h3-5H,6-7H2,1-2H3
SMILES CC1(C)CON(Cc2ccc(Cl)cc2Cl)C1=O
Nombre IUPAC 2-[(2,4-diclorofenil)metil]-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 274.1431
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0323 g/mol