Learn More
Bixafen 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315966 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315966 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10661480AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bixafen
CAS 581809-46-3
Nombres de analitos o componentes Bixafen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H12 Cl2 F3 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12Cl2F3N3O/c1-26-8-12(16(25-26)17(22)23)18(27)24-15-5-3-10(21)7-11(15)9-2-4-13(19)14(20)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,24,27)
SMILES Cn1cc(C(=O)Nc2ccc(F)cc2c3ccc(Cl)c(Cl)c3)c(n1)C(F)F
Nombre IUPAC N-[2-(3,4-diclorofenil)-4-fluorofenil]-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 414.21
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.031 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Informativa sulla privacy.