Learn More
BIX02189, MedChemExpress
Código de producto. 16447697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447697 5 mg 5 miligramos
16441207 50 mg 50 miligramos
16425736 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16447697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12056
MedChemExpress BIX02189 is a potent and selective MEK5 inhibitor with an IC50 of 1.5 nM. BIX02189 also inhibits ERK5 catalytic activity with an IC50 of 59 nM.
BIX02189 is a potent and selective MEK5 inhibitor with an IC50 of 1.5 nM. BIX02189 also inhibits ERK5 catalytic activity with an IC50 of 59 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIX02189
Forma física Solid
CAS 1265916-41-3
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H28N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49.4 mg/mL (112.14 mM)
SMILES O=C(N(C)C)C1=CC(NC2=O)=C(/C2=C(C3=CC=CC=C3)/NC4=CC=CC(CN(C)C)=C4)C=C1.[(Z)]
Peso molecular (g/mol) 440.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.54
Porcentaje de pureza 99.57%