Learn More
BIX02188, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BIX02188 |
| CAS | 1094614-84-2 |
| Fórmula molecular | C25 H24 N4 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-6-carboxamide, 3-[[[3-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]phenylmethylene]-2,3-dihydro-2-oxo-, 3-[[[3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]amino]phenylmethylene]-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxamide, BIX02188 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24N4O2/c1-29(2)15-16-7-6-10-19(13-16)27-23(17-8-4-3-5-9-17)22-20-12-11-18(24(26)30)14-21(20)28-25(22)31/h3-14,27H,15H2,1-2H3,(H2,26,30)(H,28,31) |
| SMILES | CN(C)Cc1cccc(NC(=C2C(=O)Nc3cc(ccc23)C(=O)N)c4ccccc4)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-[[3-[(dimetilamino)metil]anilino]-fenilmetilideno]-2-oxo-1H-indol-6-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 412.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.1899 |