Learn More
BIX02188, MedChemExpress
Código de producto. 16464958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464958 10 mg 10 miligramos
16437697 5 mg 5 miligramos
16431207 50 mg 50 miligramos
16415736 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12055
MedChemExpress BIX02188 is a potent MEK5-selective inhibitor with an IC50 of 4.3 nM. BIX02188 inhibits ERK5 catalytic activity, with an IC50 of 810 nM.
BIX02188 is a potent MEK5-selective inhibitor with an IC50 of 4.3 nM. BIX02188 inhibits ERK5 catalytic activity, with an IC50 of 810 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIX02188
Forma física Solid
CAS 334949-59-6
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (109.10 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC(NC2=O)=C(/C2=C(C3=CC=CC=C3)/NC4=CC=CC(CN(C)C)=C4)C=C1.[(Z)]
Peso molecular (g/mol) 412.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.48
Porcentaje de pureza 98.02%