Learn More
BIX, TRC
Código de producto. 30345226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345226 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30345226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB591768100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIX
CAS 101714-41-4
Fórmula molecular C9 H7 N O3 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo BIX, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl Ester Thiocyanic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2
SMILES Oc1ccc(cc1O)C(=O)CSC#N
Nombre IUPAC [2-(3,4-dihidroxifenil)-2-oxoetil] tiocianato
Peso molecular (g/mol) 209.222
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.015