Learn More
BIX 02189, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3Z)-3-[((3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl)amino)phenylmethylene]-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-2-oxo-1H-indole-6-carboxamide |
| CAS | 1265916-41-3 |
| Fórmula molecular | C27H28N4O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | BIX 02189, (3Z)-3-[[[3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]amino]phenylmethylene]-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-2-oxo-1H-indole-6-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H28N4O2/c1-30(2)17-18-9-8-12-21(15-18)28-25(19-10-6-5-7-11-19)24-22-14-13-20(27(33)31(3)4)16-23(22)29-26(24)32/h5-16,29,32H,17H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)Cc1cccc(N\C(=C\2/C(=O)Nc3cc(ccc23)C(=O)N(C)C)\c4ccccc4)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-[N-[3-[(dimetilamino)metil]fenil]-C-fenilcarbonimidoil]-2-hidroxi-N,N-dimetil-1H-indol-6-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 440.54 |