Learn More
BIX 02189, TRC
Código de producto. 30334418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30334418 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30334418 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5917651MG
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (3Z)-3-[((3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl)amino)phenylmethylene]-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-2-oxo-1H-indole-6-carboxamide
CAS 1265916-41-3
Fórmula molecular C27H28N4O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo BIX 02189, (3Z)-3-[[[3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]amino]phenylmethylene]-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-2-oxo-1H-indole-6-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C27H28N4O2/c1-30(2)17-18-9-8-12-21(15-18)28-25(19-10-6-5-7-11-19)24-22-14-13-20(27(33)31(3)4)16-23(22)29-26(24)32/h5-16,29,32H,17H2,1-4H3
SMILES CN(C)Cc1cccc(N\C(=C\2/C(=O)Nc3cc(ccc23)C(=O)N(C)C)\c4ccccc4)c1
Nombre IUPAC 3-[N-[3-[(dimetilamino)metil]fenil]-C-fenilcarbonimidoil]-2-hidroxi-N,N-dimetil-1H-indol-6-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 440.54
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.