Learn More
Thermo Scientific™ BIX-02188, 95 %
Código de producto. 17181126 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17181126 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17181126 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 467971000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIX-02188
CAS 334949-59-6
Sinónimo (3 Z)-3-[[[3-[(dimetilamino)metil]fenil]amino]fenilmetileno]-2,3-dihidro-2-oxo-1 H-indol-6-carboxamida
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C25 H24 N4 O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 412,49
Forma física Sólido
Tipo de producto Reactivo
Pureza 95%