Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BIX-01294 |
| CAS | 935693-62-2 |
| Sinónimo | 2-(hexahidro-4-metil-1 H-1,4-diazepin-1-il)-6,7-dimetoxi-N-[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]-4-quinazolinamina |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C28 H38 N6 O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 490,65 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |