Learn More
Bivalirudina Sal de Ácido Trifluoroacético, TRC
Código de producto. 30007957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007957 10 mg 10 miligramos
30003453 100 mg 100 miligramos
30007578 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB59163010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1124915-67-8
Fórmula molecular C98H138N24O33 . (C2HF3O2)x
Peso molecular (g/mol) 2180.2911402
Sinónimo D-Phenylalanyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolylglycylglycylglycylglycyl-L-asparaginylglycyl-L-α-aspartyl-L-phenylalanyl-L-α-glutamyl-L-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-α-glutamyl-L-α-glutamyl-L-tyrosyl-L-leucine Trifluoroacetic Acid Salt, Angiomax, Angiox, BG 8967, Hirulog, Hirulog1, Kangio;
SMILES [H][H]C([C@@H](NN1CCC[C@H]1C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N2CCC[C@H]2C(NCC(NCC(NCC(NCC(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C]C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@H](C(N3CCC[C@H]3C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@H](C(N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)=O)CC4=CC=C(O)C=C4)=O)=O)=O)=O)[C@@H](C)CC)=O)=O)=O)CC5=CC=CC=C5)=O)CC(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CC6=CC=CC=C6)=O.OC(C(F)(F)F)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bivalirudin Trifluoroacetic Acid Salt
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 2292.9787