Learn More
MedChemExpress Bivalirudin TFA
Código de producto. 16496728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496728 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16496728 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15664
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
MedChemExpress Bivalirudin TFA is a synthetic 20 residue peptide which reversibly inhibits thrombin.
Especificaciones
Pureza 98.0%
CAS 1191386-55-6
Contenido y almacenamiento Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 2294.34 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (43.59 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (13.51 mM)