Learn More
Biuret, Mikromol
Descripción
Biuret, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Biuret |
| CAS | 108-19-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Biuret |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C2 H5 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Imidodicarbonic diamide, Biuret (8CI), Allophanamide, Allophanic acid amide, Allophanimidic acid, Carbamylurea, Desmodeyn 75, Dicarbamylamine, HO 1, HO 1 (biuret), Isobiuret, N 75, NSC 8020, Urea, (aminocarbonyl)-, Ureidoformamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | NC(=O)NC(=O)N |
| Mostrar más |