Learn More
Biuret (contiene aproximadamente un 10 % de Triuret), TRC
Código de producto. 30336905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336905 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30336905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5915005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biuret
CAS 108-19-0
Fórmula molecular C2 H5 N3 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Imidodicarbonic diamide, Biuret (8CI), Allophanamide, Allophanic acid amide, Allophanimidic acid, Carbamylurea, Desmodeyn 75, Dicarbamylamine, HO 1, HO 1 (biuret), Isobiuret, N 75, NSC 8020, Urea, (aminocarbonyl)-, Ureidoformamide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
SMILES NC(=O)NC(=O)N
Nombre IUPAC carbamoilurea
Peso molecular (g/mol) 103.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0382