Learn More
Biuret, 97 %
Código de producto. 11330244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330244 100 g 100 g
15488779 25 g 25 g
11340244 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11330244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00812.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-19-0 | C2H5N3O2 | 103,081 g/mol
El biuret se utiliza en el análisis de proteínas. También se usa como agente catalítico, aditivo petroquímico y Se usa en la síntesis orgánica. Se utilizó biuret (carbamoilurea) como fuente de nitrógeno dietético en dietas purificadas para novillos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Biuret se utiliza en el ensayo de proteínas. También se usa como agente catalítico, aditivo petroquímico y Se utiliza en la síntesis orgánica. El biuret (Carbamoylurea) se ha empleado como fuente de nitrógeno dietético en dietas purificadas para los vaporizadores.
Solubilidad
soluble en metanol. Parcialmente soluble en agua fría, éter dietílico.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-19-0
Fórmula molecular C2H5N3O2
Número MDL MFCD00007946
Clave InChI OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
PubChem CID 7913
ChEBI CHEBI:18138
Nombre IUPAC carbamoilurea
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biuret
Punto de fusión ∽189°C (decomposition)
Densidad 1.46
Olor Odorless
Fórmula lineal H2NCONHCONH2
Cantidad 100 g
Beilstein 1703510
Índice Merck 14,1309
Información de solubilidad Soluble in methanol. Partially soluble in cold water,diethyl ether.
SMILES C(=O)(N)NC(=O)N
Peso molecular (g/mol) 103.081
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.08
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación