Learn More
Thermo Scientific Chemicals Biuret, 97 %, extra puro
Código de producto. 10190252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10190252 5 g Frasco de vidrio 5 g
10672973 25 g Frasco de vidrio 25 g
11945461 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10190252 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 106520050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-19-0 | C2H5N3O2 | 103.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-19-0
Fórmula molecular C2H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 103.08
Clave InChI OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
PubChem CID 7913
ChEBI CHEBI:18138
Nombre IUPAC carbamoilurea
SMILES C(=O)(N)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biuret
Punto de fusión 187°C to 194°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex N)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCONHCONH2
Cantidad 5 g
Beilstein 03,7
Índice Merck 15,131
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/100mL water (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohols,slightly soluble in diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.08
Porcentaje de pureza 97%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Biuret
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.