Learn More
Bitoscanato, Mikromol™
Código de producto. 30052205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052205 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30052205 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1837.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bitoscanato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bitoscanate
CAS 4044-65-9
Nombres de analitos o componentes Bitoscanate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H4 N2 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzene, 1,4-diisothiocyanato-, Isothiocyanic acid, p-phenylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Diisothiocyanatobenzene, Bitoscanat, Bitoscanate, Jonit, PDITC, Phenylene-1,4-diisothiocyanate, WM 842, p-Phenylene bisisothiocyanate, p-Phenylene diisothiocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
SMILES S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S
Nombre IUPAC 1,4-diisotiocianatobenceno
Peso molecular (g/mol) 192.26
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191,9816 g/mol