Learn More
Bitoscanate, MedChemExpress
Código de producto. 16488646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1160
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Bitoscanate (p-Phenylene diisothiocyanate) is an organic chemical compound used in the treatment of hookworms.
Bitoscanate (p-Phenylene diisothiocyanate) is an organic chemical compound used in the treatment of hookworms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bitoscanate
Forma física Solid
CAS 4044-65-9
Color Light Gray
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H4N2S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo p-Phenylene diisothiocyanate 1,4-Diisothiocyanatobenzene PDITC
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (104.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES S=C=NC1=CC=C(N=C=S)C=C1
Peso molecular (g/mol) 192.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 98.0%