Learn More
Bitoscanato, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bitoscanate |
| CAS | 4044-65-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Bitoscanate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H4 N2 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzene, 1,4-diisothiocyanato-, Isothiocyanic acid, p-phenylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Diisothiocyanatobenzene, Bitoscanat, Bitoscanate, Jonit, PDITC, Phenylene-1,4-diisothiocyanate, WM 842, p-Phenylene bisisothiocyanate, p-Phenylene diisothiocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S |
| Show More |