Learn More
Bitolterol Mesilato, TRC
Código de producto. 30180288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180288 250 mg 250 miligramos
30180264 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB591400250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30392-41-7
Fórmula molecular C29H35NO8S
Peso molecular (g/mol) 557.66
Sinónimo 4-Methyl-benzoic Acid 1,1'-[4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,2-phenylene] Ester Methanesulfonate, 4-Methyl-benzoic Acid 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,2-phenylene Ester Methanesulfonate (salt), p-Toluic Acid 4-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-o-phenylene Ester Methanesulfonate (salt), (tert-Butyl)[β-hydroxy-3,4-bis(p-toluoyloxy)phenethyl]ammonium Methanesulfonate, Biterol, Bitoterol Methanesulfonate, Effectin, Tornalate, Win 32784
Nombre IUPAC [4-[2-(tert-butilamino)-1-hidroxietilo]-2-(4-metilbenzil)oxifenilo] 4-metilbenzoato; Ácido metanosulfónico
SMILES O=C(C1=CC=C(C)C=C1)OC2=CC(C(O)CNC(C)([C])C)=CC=C2OC(C3=CC=C(C)C=C3)=O.O=S(O)(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bitolterol Mesylate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H31NO5.CH4O3S/c1-18-6-10-20(11-7-18)26(31)33-24-15-14-22(23(30)17-29-28(3,4)5)16-25(24)34-27(32)21-12-8-19(2)9-13-21;1-5(2,3)4/h6-16,23,29-30H,17H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.2083