Learn More
Bithionol sulfoxide, MedChemExpress
Código de producto. 16481886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16481886 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16481886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17592A
MedChemExpress Bithionol sulfoxide(Bitin-S) is a clinically approved anti-parasitic drug; has been shown to inhibit solid tumor growth in several preclinical cancer models.
Bithionol sulfoxide(Bitin-S) is a clinically approved anti-parasitic drug
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bithionol sulfoxide
Forma física Solid
CAS 844-26-8
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H6Cl4O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (671.95 mM)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2O
Peso molecular (g/mol) 372.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.05
Porcentaje de pureza 98.39%