Learn More
Bistriflurón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bistrifluron |
| CAS | 201593-84-2 |
| Fórmula molecular | C16 H7 Cl F8 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzamide, N-[[[2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-, Bistrifluron, DBI 3204 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H7ClF8N2O2/c17-12-7(16(23,24)25)4-6(15(20,21)22)5-10(12)26-14(29)27-13(28)11-8(18)2-1-3-9(11)19/h1-5H,(H2,26,27,28,29) |
| SMILES | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(cc(c2Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[[2-cloro-3,5-bis(trifluorometil)fenil]carbamoil]-2,6-difluorobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 446.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.0068 |