Learn More
Bistriflurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321422 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321422 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10658000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bistrifluron
CAS 201593-84-2
Nombres de analitos o componentes Bistrifluron
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H7 Cl F8 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzamide, N-[[[2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-, Bistrifluron, DBI 3204
Fórmula InChI InChI=1S/C16H7ClF8N2O2/c17-12-7(16(23,24)25)4-6(15(20,21)22)5-10(12)26-14(29)27-13(28)11-8(18)2-1-3-9(11)19/h1-5H,(H2,26,27,28,29)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(cc(c2Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-[[2-cloro-3,5-bis(trifluorometil)fenil]carbamoil]-2,6-difluorobenzamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 446.68
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.0068 g/mol