Learn More
Bispiribac sódico 100 μg/ml en acetonitrilo/agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321793 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321793 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10657000WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bispyribac-sodium
CAS 125401-92-5
Nombres de analitos o componentes Bispyribac-sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H17 N4 O8 . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N4O8.Na/c1-26-12-8-13(27-2)21-18(20-12)30-10-6-5-7-11(16(10)17(24)25)31-19-22-14(28-3)9-15(23-19)29-4;/h5-9H,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C(=O)[O-])n1
Nombre IUPAC sodio;2,6-bis[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)oxi]benzoato
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 452.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.0944 g/mol