Learn More
Bispyrazolona, TRC
Código de producto. 30005783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30005783 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30005783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5242001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7477-67-0
Fórmula molecular C20 H18 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 346.38
Sinónimo 2,2',4,4'-Tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-diphenyl-[4,4'-Bi-3H-pyrazole]-3,3'-dione, 3,3'-Dimethyl-1,1'-diphenyl-[4,4'-bi-2-pyrazoline]-5,5'-dione, 4,4'-Bis(1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone), NSC 37393, NSC 401001, Edaravone dimer
Nombre IUPAC 5-metil-4-(3-metil-5-oxo-1-fenil-4H-pirazol-4-il)-2-fenil-4H-pirazol-3-ona
SMILES CC1=NN(C(=O)C1C2C(=NN(C2=O)c3ccccc3)C)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bispyrazolone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.143