Learn More
Bispirazolona, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10570331 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 GR
10570331 5 g 5 GR
1 options
Código de producto. 10570331 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/3620/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 7477-67-0
Punto de fusión 355°C
Color Crema
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C20H18N4O2
Número MDL 20765
Cantidad 5 g
Clave InChI FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1=NN(C(=O)C1C1C(C)=NN(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 5,5'-dimethyl-2,2'-diphenyl-2H,2'H,3H,3'H,4H,4'H-[4,4'-bipyrazole]-3,3'-dione
Peso molecular (g/mol) 346.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.38g/mol
Forma física Sólido en polvo