Learn More
Bispirazolona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406847 5 g 5 g
11416847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14308.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7477-67-0 | C20H18N4O2 | 346.39 g/mol
It is applied as a reagent for the detection and determination of cyanide. It is also used in an experimental procedure, done in order to remove linamarin in starch from cassava roots, by using plant cell wall-degrading enzymes, xylanase and cellulase. It was also used for spectrophotometric determination and quantization of urea in urine samples. It is also used in assay of cyanogenic compounds and determination of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como reactivo para la detección y determinación de cianuro. También se utiliza en un procedimiento experimental, realizado con el fin de eliminar la linamarina en el almidón de las raíces de yuca, mediante el uso de enzimas degradadoras de pared de células vegetales, xilanasa y celulasa. También se utilizó para la determinación espectrofotométrica y la cuantificación de urea en muestras de orina. También se utiliza en el ensayo de compuestos cianogénicos y la determinación de amoníaco.
Solubilidad
La solubilidad en DMF caliente es casi transparente. Soluble en ácido fórmico.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7477-67-0
Fórmula molecular C20H18N4O2
Peso molecular (g/mol) 346.39
Número MDL MFCD00020765
Clave InChI FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bispyrazolone, 4,4'-bis 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 4,4'-bi-3h-pyrazole-3,3'-dione, 2,2',4,4'-tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-diphenyl, 4,4'-bis 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 4,4'-bi-2-pyrazoline-5,5'-dione, 3,3'-dimethyl-1,1'-diphenyl, 3,3'-dimethyl-1,1'-diphenyl-1h,1'h-4,4'-bipyrazole-5,5' 4h,4'h-dione, 5-methyl-4-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4h-pyrazol-4-yl-2-phenyl-4h-pyrazol-3-one, 4,5'-dione, 3,3'-dimethyl-1,1'-diphenyl
PubChem CID 95807
Nombre IUPAC 5-metil-4-(3-metil-5-oxo-1-fenil-4H-pirazol-4-il)-2-fenil-4H-pirazol-3-ona
SMILES CC1=NN(C(=O)C1C2C(=NN(C2=O)C3=CC=CC=C3)C)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bispyrazolone
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 572787
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.39
Porcentaje de pureza ≥98%