Learn More
Éter S-monoisopropílico de bisfenol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisphenol S-monoisopropyl ether |
| CAS | 95235-30-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Bisphenol S-monoisopropyl ether |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C15 H16 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 4-[[4-(1-Methylethoxy)phenyl]sulfonyl]phenol, 4-Hydroxy-4'-isopropoxy phenyl sulfone, 4-Hydroxy-4'-isopropoxydiphenyl sulfone, 4-Hydroxyphenyl 4-isopropoxyphenyl sulfone, 4-Isopropoxy-4'-hydroxydiphenyl sulfone, D 8, D 8 (sulfone), F 647, NYDS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O4S/c1-11(2)19-13-5-9-15(10-6-13)20(17,18)14-7-3-12(16)4-8-14/h3-11,16H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-propan-2-iloxifenil)sulfonilfenol |
| Mostrar más |