Learn More
Disulfato de bisfenol S, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisphenol S Disulfate |
| CAS | 847696-49-5 |
| Fórmula molecular | C12 H10 O10 S3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Sulfonylbis(4,1-phenylene) bis(Hydrogen Sulfate) Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O10S3/c13-23(14,11-5-1-9(2-6-11)21-24(15,16)17)12-7-3-10(4-8-12)22-25(18,19)20/h1-8H,(H,15,16,17)(H,18,19,20) |
| SMILES | OS(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(OS(=O)(=O)O)cc2 |
| Nombre IUPAC | [4-(4-sulfooxifenil)sulfonilfenil] hidrógeno sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 410.397 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.944 |