Learn More
Bisfenol F Monosulfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30137380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137380 100 mg 100 miligramos
17993385 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB519595100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54172-90-6
Fórmula molecular C13H11NaO5S
Peso molecular (g/mol) 302.28
Sinónimo 4-(4-Hydroxybenzyl)phenyl Hydrogen Sulfate Sodium Salt, BPF Monosulfate Sodium Salt;
Nombre IUPAC [4-[(4-hidroxifenil)metil]fenoxi]sulfoniloxisódico
SMILES Oc1ccc(Cc2ccc(OS(=O)(=O)O[Na])cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol F Monosulfate Sodium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O5S.Na/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(8-4-11)18-19(15,16)17;/h1-8,14H,9H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0225