Learn More
Éter diglicidílico de bisfenol F, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(4-glycidyloxyphenyl)methane |
| CAS | 2095-03-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H20 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | BFDGE, Methane, bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- (7CI,8CI), 2,2'-[Methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane], 4,4'-Methylenebisphenol diglycidyl ether, 4,4'-Methylenediphenol diglycidyl ether, Bis(4-(oxiran-2-ymethoxy)phenyl)methane, Bis(4-glycidyloxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxyphenyl)methane diglycidyl ether, Bis(p-hydroxyphenyl)methane diglycidyl ether, Bisphenol F diglycidyl ether, p,p-BFDGE, para-para-BFDGE |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20O4/c1-5-16(20-10-18-12-22-18)6-2-14(1)9-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-23-19/h1-8,18-19H,9-13H2 |
| SMILES | C(Oc1ccc(Cc2ccc(OCC3CO3)cc2)cc1)C4CO4 |
| Nombre IUPAC | 2-[[4-[[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]metil]fenoxi]metil]oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 312.36 |
| Mostrar más |