Learn More
Bisfenol F-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisphenol F-d10 |
| CAS | 1794786-93-8 |
| Fórmula molecular | C13 2H10 H2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-[dideuterio-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol, 4-[(4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)methyl-d2]phenol-2,3,5,6-d4, 4,4'-Methylenediphenol-alpha,alpha',2,2',3,3',5,5',6,6'-D10, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)methane-d2, Bisphenol F D10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D2 |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])c2c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c2[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[dideuterio-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)metil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 210.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1465 |