Learn More
Éter de bisfenol F bis(3-cloro-2-hidroxipropil) Para-Para, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisphenol F Bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) Ether |
| CAS | 235741-59-0 |
| Fórmula molecular | C19 H22 Cl2 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Bisphenol F bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) Ether Para-Para, 2-Propanol, 1,1'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[3-chloro-, Bisphenol F bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) ether, p,p'-BFDGE.2HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22Cl2O4/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,22-23H,9-13H2 |
| SMILES | OC(CCl)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CCl)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-3-[4-[[4-(3-cloro-2-hidroxipropoxi)fenil]metil]fenoxi]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 385.282 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.09 |